3-Methylpiperidin-2-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR22899-1G OR22899-250MG
APOSOR22899-1GEA 474 DKK
APOSOR22899-1G APOSOR22899-250MG
3-Methylpiperidin-2-one
3-Methylpiperidin-2-one
Formel: C₆H₁₁NO
Smeltepunkt: 64…65 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00177941
CAS-nummer: 3768-43-2