1-Isobutyl-1H-benzimidazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-(2-Methylprop-1-yl)-1H-benzimidazole
OR2267-1G OR2267-5G
APOSOR2267-1GEA 414 DKK
APOSOR2267-1G APOSOR2267-5G
1-Isobutyl-1H-benzimidazole
1-Isobutyl-1H-benzimidazole
Formel: C₁₁H₁₄N₂
Kogepunkt: 155…165 °C
Smeltepunkt: 49…50 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00464042
CAS-nummer: 305346-88-7