4-Nitrophenacylamine hydrochloride hydrate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR22661-1G OR22661-250MG
APOSOR22661-1GEA 1630 DKK
APOSOR22661-1G APOSOR22661-250MG
4-Nitrophenacylamine hydrochloride hydrate
4-Nitrophenacylamine hydrochloride hydrate
Formel: C₈H₈N₂O₃·ClH·H₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03659692
CAS-nummer: 1049754-99-5