4-(2-Aminoethyl)piperidine, 4-BOC protected
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR2257-1G OR2257-5G
APOSOR2257-1GEA 426 DKK
APOSOR2257-1G APOSOR2257-5G
4-(2-Aminoethyl)piperidine, 4-BOC protected
4-(2-Aminoethyl)piperidine, 4-BOC protected
Formel: C₁₂H₂₄N₂O₂
Smeltepunkt: 48…50 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01318373
CAS-nummer: 165528-81-4