4-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)butanoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR22522-10G OR22522-1G
APOSOR22522-10GEA 2130 DKK
APOSOR22522-10G APOSOR22522-1G
4-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)butanoic acid
4-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)butanoic acid
Formel: C₁₂H₁₄O₄
Smeltepunkt: 76…78 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00276566
CAS-nummer: 14939-93-6