3,6-Dichloro-9-(oxiran-2-ylmethyl)-9H-carbazole 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-(3,6-Dichloro-9H-carbazol-9-yl)-1,2-propenoxide
OR22291-1G OR22291-250MG
APOSOR22291-1GEA 3610 DKK
APOSOR22291-1G APOSOR22291-250MG
3,6-Dichloro-9-(oxiran-2-ylmethyl)-9H-carbazole 95%
3,6-Dichloro-9-(oxiran-2-ylmethyl)-9H-carbazole
Formel: C₁₅H₁₁Cl₂NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00218276
CAS-nummer: 65679-71-2