Dioctyl malonate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR22269-1G OR22269-250MG
APOSOR22269-1GEA 600 DKK
APOSOR22269-1G APOSOR22269-250MG
Dioctyl malonate
Dioctyl malonate
Formel: C₁₉H₃₆O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00048936
CAS-nummer: 16958-88-6