9-Oxodec-2-enoic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR22209-1G OR22209-250MG
APOSOR22209-1GEA 3250 DKK
APOSOR22209-1G APOSOR22209-250MG
9-Oxodec-2-enoic acid 95%
9-Oxodec-2-enoic acid
Formel: C₁₀H₁₆O₃
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00204505
CAS-nummer: 334-20-3
UN nummer: 3261
ADR: 8,III