2-Benzyl-4,6-dichloropyrimidine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR22106-1G OR22106-5G
APOSOR22106-1GEA 3440 DKK
APOSOR22106-1G APOSOR22106-5G
2-Benzyl-4,6-dichloropyrimidine
2-Benzyl-4,6-dichloropyrimidine
Formel: C₁₁H₈Cl₂N₂
Smeltepunkt: 56…57 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00102149
CAS-nummer: 3740-82-7