3-(5-Bromo-2-methyl-4-nitro-1H-imidazol-1-yl)propanenitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR21879-10G OR21879-1G OR21879-5G
APOSOR21879-10GEA 2600 DKK
APOSOR21879-10G APOSOR21879-1G APOSOR21879-5G
3-(5-Bromo-2-methyl-4-nitro-1H-imidazol-1-yl)propanenitrile
3-(5-Bromo-2-methyl-4-nitro-1H-imidazol-1-yl)propanenitrile
Formel: C₇H₇BrN₄O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00173665
CAS-nummer: 139975-78-3