Methyl 4,5-dihydro-4-(2-methoxy-2-oxoethyl)-2-methyl-5-oxo-1H-pyrrole-3-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR21804-1G OR21804-5G OR21804-10G
APOSOR21804-1GEA 164 DKK
APOSOR21804-1G APOSOR21804-5G APOSOR21804-10G
Methyl 4,5-dihydro-4-(2-methoxy-2-oxoethyl)-2-methyl-5-oxo-1H-pyrrole-3-carboxylate
Methyl 4,5-dihydro-4-(2-methoxy-2-oxoethyl)-2-methyl-5-oxo-1H-pyrrole-3-carboxylate
Formel: C₁₀H₁₃NO₅
Smeltepunkt: 93…94 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00173858
CAS-nummer: 77978-74-6