Ethyl 3-(2-chloro-3,4-dimethoxyphenyl)acrylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR21780-1G OR21780-5G
APOSOR21780-1GEA 600 DKK
APOSOR21780-1G APOSOR21780-5G
Ethyl 3-(2-chloro-3,4-dimethoxyphenyl)acrylate
Ethyl 3-(2-chloro-3,4-dimethoxyphenyl)acrylate
Formel: C₁₃H₁₅ClO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00085063
CAS-nummer: 175135-96-3