3-Hydroxy-1H-indazole 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR21771-1G OR21771-250MG
APOSOR21771-1GEA 8270 DKK
APOSOR21771-1G APOSOR21771-250MG
3-Hydroxy-1H-indazole 98%
3-Hydroxy-1H-indazole
Formel: C₇H₆N₂O
Smeltepunkt: 224…226 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00044658
CAS-nummer: 100922-96-1
EINECS: 230-904-2