Ethyl 2-iodo-5-methylbenzoate 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR2175-1G OR2175-5G
APOSOR2175-1GEA 436 DKK
APOSOR2175-1G APOSOR2175-5G
Ethyl 2-iodo-5-methylbenzoate 95+%
Ethyl 2-iodo-5-methylbenzoate
Formel: C₁₀H₁₁IO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09998719
CAS-nummer: 933585-44-5