1,5-Dibromo-2,4-dimethoxybenzene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR2173-1G OR2173-5G
APOSOR2173-1GEA 491 DKK
APOSOR2173-1G APOSOR2173-5G
1,5-Dibromo-2,4-dimethoxybenzene 95%
1,5-Dibromo-2,4-dimethoxybenzene
Formel: C₈H₈Br₂O₂
Molekylvægt: 295.956 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00061097
CAS-nummer: 24988-36-1