2-(4-Methylphenoxy)pyridine-3-carbonyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR21707-1G OR21707-250MG
APOSOR21707-1GEA 4190 DKK
APOSOR21707-1G APOSOR21707-250MG
2-(4-Methylphenoxy)pyridine-3-carbonyl chloride
2-(4-Methylphenoxy)pyridine-3-carbonyl chloride
Formel: C₁₃H₁₀ClNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00067838
CAS-nummer: 175135-79-2
UN nummer: 3261
ADR: 8,III