2-[(4-Chlorophenyl)thio]-5-nitrobenzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR21637-1G OR21637-5G
APOSOR21637-1GEA 654 DKK
APOSOR21637-1G APOSOR21637-5G
2-[(4-Chlorophenyl)thio]-5-nitrobenzonitrile
2-[(4-Chlorophenyl)thio]-5-nitrobenzonitrile
Formel: C₁₃H₇ClN₂O₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00067807
CAS-nummer: 78940-73-5