3-Chloro-2,6-dimethoxybenzamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR21587-10G OR21587-1G OR21587-5G
APOSOR21587-10GEA 1960 DKK
APOSOR21587-10G APOSOR21587-1G APOSOR21587-5G
3-Chloro-2,6-dimethoxybenzamide
3-Chloro-2,6-dimethoxybenzamide
Formel: C₉H₁₀ClNO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00052963
CAS-nummer: 90346-64-8