2-[(5-Chloro-3-pyridyl)oxy]-3-nitropyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR21558-1G OR21558-5G OR21558-10G
APOSOR21558-1GEA 600 DKK
APOSOR21558-1G APOSOR21558-5G APOSOR21558-10G
2-[(5-Chloro-3-pyridyl)oxy]-3-nitropyridine
2-[(5-Chloro-3-pyridyl)oxy]-3-nitropyridine
Formel: C₁₀H₆ClN₃O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00067786
CAS-nummer: 175135-51-0