2-{4-[(3,4-Dichlorobenzyl)oxy]phenyl}acetonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR21495-10G OR21495-1G OR21495-5G
APOSOR21495-10GEA 2600 DKK
APOSOR21495-10G APOSOR21495-1G APOSOR21495-5G
2-{4-[(3,4-Dichlorobenzyl)oxy]phenyl}acetonitrile
2-{4-[(3,4-Dichlorobenzyl)oxy]phenyl}acetonitrile
Formel: C₁₅H₁₁Cl₂NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00067741
CAS-nummer: 175135-34-9