2-{4-[(4-Methylbenzyl)oxy]phenyl}acetonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR21494-10G OR21494-1G OR21494-5G
APOSOR21494-10GEA 2600 DKK
APOSOR21494-10G APOSOR21494-1G APOSOR21494-5G
2-{4-[(4-Methylbenzyl)oxy]phenyl}acetonitrile
2-{4-[(4-Methylbenzyl)oxy]phenyl}acetonitrile
Formel: C₁₆H₁₅NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00067740
CAS-nummer: 175135-33-8