1,2-Dimethyl-1H-imidazole-5-sulphonyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 5-(Chlorosulphonyl)-1,2-dimethyl-1H-imidazole
OR2145-1G OR2145-250MG
APOSOR2145-1GEA 3170 DKK
APOSOR2145-1G APOSOR2145-250MG
1,2-Dimethyl-1H-imidazole-5-sulphonyl chloride
1,2-Dimethyl-1H-imidazole-5-sulphonyl chloride
Formel: C₅H₇ClN₂O₂S
Smeltepunkt: 44…47 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03094627
CAS-nummer: 849351-92-4
UN nummer: 3261
ADR: 8,III