1-Acetamido-3-aminonaphthalene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-(Acetylamino)-3-aminonaphthalene, N-(3-Aminonaphth-1-yl)acetamide
OR2139-250MG OR2139-500MG OR2139-50MG
APOSOR2139-250MGEA 3930 DKK
APOSOR2139-250MG APOSOR2139-500MG APOSOR2139-50MG
1-Acetamido-3-aminonaphthalene
1-Acetamido-3-aminonaphthalene
Formel: C₁₂H₁₂N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09263886
CAS-nummer: 721970-24-7