7-Hydroxynaphthalene-1-carbonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR2133-1G OR2133-250MG
APOSOR2133-1GEA 2940 DKK
APOSOR2133-1G APOSOR2133-250MG
7-Hydroxynaphthalene-1-carbonitrile
7-Hydroxynaphthalene-1-carbonitrile
Formel: C₁₁H₇NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03695467
CAS-nummer: 19307-13-2