6-Phenylnicotinonitrile 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 6-Phenylpyridine-3-carbonitrile, 3-Cyano-6-phenylpyridine
OR2090-1G OR2090-250MG OR2090-100MG
APOSOR2090-1GEA 985 DKK
APOSOR2090-1G APOSOR2090-250MG APOSOR2090-100MG
6-Phenylnicotinonitrile 97%
6-Phenylnicotinonitrile
Formel: C₁₂H₈N₂
Smeltepunkt: 88…90 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06637420
CAS-nummer: 39065-54-8
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III