3-[(Pyrrolidin-1-yl)methyl]benzeneboronic acid, pinacol ester 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR2072-1G OR2072-250MG
APOSOR2072-1GEA 1040 DKK
APOSOR2072-1G APOSOR2072-250MG
3-[(Pyrrolidin-1-yl)methyl]benzeneboronic acid, pinacol ester 97%
3-[(Pyrrolidin-1-yl)methyl]benzeneboronic acid, pinacol ester
Formel: C₁₇H₂₆BNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08741425
CAS-nummer: 884507-45-3
UN nummer: 2922
ADR: 8+6.1,III