1-[4-(Aminomethyl)benzyl]-1H-pyrazole hydrochloride, tech
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR2066-1G OR2066-250MG
APOSOR2066-1GEA 1970 DKK
APOSOR2066-1G APOSOR2066-250MG
1-[4-(Aminomethyl)benzyl]-1H-pyrazole hydrochloride, tech
1-[4-(Aminomethyl)benzyl]-1H-pyrazole hydrochloride
Formel: C₁₁H₁₃N₃·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07690519
CAS-nummer: 904696-62-4
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III