5-(Hydroxymethyl)-1H-benzimidazole 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR2056-1G OR2056-250MG
APOSOR2056-1GEA 1910 DKK
APOSOR2056-1G APOSOR2056-250MG
5-(Hydroxymethyl)-1H-benzimidazole 97%
5-(Hydroxymethyl)-1H-benzimidazole
Formel: C₈H₈N₂O
Smeltepunkt: 129…131 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08690267
CAS-nummer: 106429-29-2