5-(Aminomethyl)-1,3-thiazole hydrochloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Thiazol-5-ylmethanamine hydrochloride, (1,3-Thiazol-5-yl)methylamine hydrochloride
OR20040-1G OR20040-5G OR20040-10G
APOSOR20040-1GEA 796 DKK
APOSOR20040-1G APOSOR20040-5G APOSOR20040-10G
5-(Aminomethyl)-1,3-thiazole hydrochloride 95%
5-(Aminomethyl)-1,3-thiazole hydrochloride
Formel: C₄H₆N₂S·ClH
Smeltepunkt: 173…181 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD06738808
CAS-nummer: 131052-46-5