3-(Pyridin-3-yl)propanoyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR200165-1G OR200165-250MG OR200165-500MG OR200165-2.5G
APOSOR200165-1GEA 3930 DKK
APOSOR200165-1G APOSOR200165-250MG APOSOR200165-500MG APOSOR200165-2.5G
3-(Pyridin-3-yl)propanoyl chloride
3-(Pyridin-3-yl)propanoyl chloride
Formel: C₈H₈ClNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02094016
CAS-nummer: 152656-95-6