6-Cyclobutoxypyridine-2-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR200163-1G
OR200163-50MG
OR200163-250MG
OR200163-500MG
APOSOR200163-1GEA
6920
DKK
APOSOR200163-1G
APOSOR200163-50MG
APOSOR200163-250MG
APOSOR200163-500MG
6-Cyclobutoxypyridine-2-carboxylic acid
6-Cyclobutoxypyridine-2-carboxylic acid
Formel:
C₁₀H₁₁NO₃ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD16697783 CAS-nummer: 1250298-25-9 |