4-(4-Bromophenyl)butan-2-ol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR200157-1G OR200157-250MG OR200157-500MG OR200157-2.5G
APOSOR200157-1GEA 3900 DKK
APOSOR200157-1G APOSOR200157-250MG APOSOR200157-500MG APOSOR200157-2.5G
4-(4-Bromophenyl)butan-2-ol
4-(4-Bromophenyl)butan-2-ol
Formel: C₁₀H₁₃BrO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16150637
CAS-nummer: 223554-16-3