2-(1H-Imidazol-1-yl)pyridine-4-carbonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR200148-1G OR200148-250MG OR200148-500MG
APOSOR200148-1GEA 2440 DKK
APOSOR200148-1G APOSOR200148-250MG APOSOR200148-500MG
2-(1H-Imidazol-1-yl)pyridine-4-carbonitrile
2-(1H-Imidazol-1-yl)pyridine-4-carbonitrile
Formel: C₉H₆N₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09929166
CAS-nummer: 158020-84-9