3-Phenoxypropanoyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR200139-1G OR200139-250MG
APOSOR200139-1GEA 0 DKK
APOSOR200139-1G APOSOR200139-250MG
3-Phenoxypropanoyl chloride
3-Phenoxypropanoyl chloride
Formel: C₉H₉ClO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11169653
CAS-nummer: 28317-96-6