2-Amino-6-thien-2-ylmethyl)pyrimidin-4-ol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR200137-1G OR200137-50MG OR200137-250MG OR200137-500MG
APOSOR200137-1GEA 3830 DKK
APOSOR200137-1G APOSOR200137-50MG APOSOR200137-250MG APOSOR200137-500MG
2-Amino-6-thien-2-ylmethyl)pyrimidin-4-ol
2-Amino-6-thien-2-ylmethyl)pyrimidin-4-ol
Formel: C₉H₉N₃OS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28154659
CAS-nummer: 1823494-64-9