2-Hydroxy-3-methoxybenzoyl chloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR200132-1G OR200132-250MG OR200132-500MG
APOSOR200132-1GEA 4360 DKK
APOSOR200132-1G APOSOR200132-250MG APOSOR200132-500MG
2-Hydroxy-3-methoxybenzoyl chloride 95%
2-Hydroxy-3-methoxybenzoyl chloride
Formel: C₈H₇ClO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11169659
CAS-nummer: 82944-14-7