Ethyl 2-amino-5-iodothiazole-4-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR200115-1G OR200115-250MG OR200115-500MG
APOSOR200115-1GEA 1680 DKK
APOSOR200115-1G APOSOR200115-250MG APOSOR200115-500MG
Ethyl 2-amino-5-iodothiazole-4-carboxylate
Ethyl 2-amino-5-iodothiazole-4-carboxylate
Formel: C₆H₇IN₂O₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11975710
CAS-nummer: 860646-12-4