3-Allylphenol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR19551-1G OR19551-250MG
APOSOR19551-1GEA 3270 DKK
APOSOR19551-1G APOSOR19551-250MG
3-Allylphenol
3-Allylphenol
Formel: C₉H₁₀O
Kogepunkt: 108…115 °C (13 mm Hg)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD20257851
CAS-nummer: 1446-24-8
UN nummer: 2922
ADR: 8+6.1,III