5-Bromo-2-methoxy-3-nitrobenzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR19533-1G OR19533-250MG OR19533-5G
APOSOR19533-1GEA 3270 DKK
APOSOR19533-1G APOSOR19533-250MG APOSOR19533-5G
5-Bromo-2-methoxy-3-nitrobenzoic acid
5-Bromo-2-methoxy-3-nitrobenzoic acid
Formel: C₈H₆BrNO₅
Smeltepunkt: 176…177 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD23701717
CAS-nummer: 60541-89-1