Methyl 3-amino-5-bromo-2-methoxybenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR19532-1G OR19532-250MG
APOSOR19532-1GEA 2180 DKK
APOSOR19532-1G APOSOR19532-250MG
Methyl 3-amino-5-bromo-2-methoxybenzoate
Methyl 3-amino-5-bromo-2-methoxybenzoate
Formel: C₉H₁₀BrNO₃
Molekylvægt: 260.085 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD23701735
CAS-nummer: 926069-76-3