2,5-Dibromobenzo[b]furan-3(2H)-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR19511-1G OR19511-250MG
APOSOR19511-1GEA 7240 DKK
APOSOR19511-1G APOSOR19511-250MG
2,5-Dibromobenzo[b]furan-3(2H)-one
2,5-Dibromobenzo[b]furan-3(2H)-one
Formel: C₈H₄Br₂O₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD28096610
CAS-nummer: 1823918-46-2