2,6-Dibromobenzo[b]furan-3(2H)-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR19505-1G OR19505-250MG
APOSOR19505-1GEA 4200 DKK
APOSOR19505-1G APOSOR19505-250MG
2,6-Dibromobenzo[b]furan-3(2H)-one
2,6-Dibromobenzo[b]furan-3(2H)-one
Formel: C₈H₄Br₂O₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD28096609
CAS-nummer: 1823370-21-3