2,6-Dichloro-4-methylaniline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2,6-Dichloro-p-toluidine, 4-Amino-3,5-dichlorotoluene, 2,6-Dichloro-4-toluidine
OR19488-1G OR19488-5G
APOSOR19488-1GEA 513 DKK
APOSOR19488-1G APOSOR19488-5G
2,6-Dichloro-4-methylaniline
2,6-Dichloro-4-methylaniline
Formel: C₇H₇Cl₂N
Molekylvægt: 176.043 g/mol
Smeltepunkt: 58…60 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00190134
CAS-nummer: 56461-98-4