4-Bromo-3-methylphenacyl bromide, tech
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR18870-1G OR18870-5G
APOSOR18870-1GEA 1700 DKK
APOSOR18870-1G APOSOR18870-5G
4-Bromo-3-methylphenacyl bromide, tech
4-Bromo-3-methylphenacyl bromide
Formel: C₉H₈Br₂O
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD20266827
CAS-nummer: 3114-08-7