3-(Piperazin-1-yl)benzoic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-(3-Carboxyphenyl)piperazine
OR1886-1G OR1886-5G
APOSOR1886-1GEA 1640 DKK
APOSOR1886-1G APOSOR1886-5G
3-(Piperazin-1-yl)benzoic acid 97%
3-(Piperazin-1-yl)benzoic acid
Formel: C₁₁H₁₄N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03444416
CAS-nummer: 446831-28-3