4-Bromo-2,3-dimethylpyridine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR18855-1G OR18855-5G
APOSOR18855-1GEA 262 DKK
APOSOR18855-1G APOSOR18855-5G
4-Bromo-2,3-dimethylpyridine 95%
4-Bromo-2,3-dimethylpyridine
Formel: C₇H₈BrN
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD18253389
CAS-nummer: 259807-91-5