Methyl 6-chloropyrimidine-4-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR18854-1G OR18854-5G
APOSOR18854-1GEA 194 DKK
APOSOR18854-1G APOSOR18854-5G
Methyl 6-chloropyrimidine-4-carboxylate
Methyl 6-chloropyrimidine-4-carboxylate
Formel: C₆H₅ClN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08689467
CAS-nummer: 6627-22-1