(Bicyclo[1.1.1]pent-1-yl)methanol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR18811-250MG OR18811-100MG OR18811-25MG
APOSOR18811-250MGEA 5730 DKK
APOSOR18811-250MG APOSOR18811-100MG APOSOR18811-25MG
(Bicyclo[1.1.1]pent-1-yl)methanol
(Bicyclo[1.1.1]pent-1-yl)methanol
Formel: C₆H₁₀O
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD28040494
CAS-nummer: 22287-32-7