2-Amino-4-chloro-1,3-thiazole-5-carboxaldehyde, 2-BOC protected
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: tert-Butyl (4-chloro-5-formyl-1,3-thiazol-2-yl)carbamate, 2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-4-chloro-5-formyl-1,3-thiazole
OR18806-1G OR18806-250MG OR18806-5G
APOSOR18806-1GEA 2480 DKK
APOSOR18806-1G APOSOR18806-250MG APOSOR18806-5G
2-Amino-4-chloro-1,3-thiazole-5-carboxaldehyde, 2-BOC protected
2-Amino-4-chloro-1,3-thiazole-5-carboxaldehyde, 2-BOC protected
Formel: C₉H₁₁ClN₂O₃S
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD18836516
CAS-nummer: 388594-31-8