3-Chloro-5-nitroanisole 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR18805-1G OR18805-5G OR18805-25G
APOSOR18805-1GEA 218 DKK
APOSOR18805-1G APOSOR18805-5G APOSOR18805-25G
3-Chloro-5-nitroanisole 95%
3-Chloro-5-nitroanisole
Formel: C₇H₆ClNO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11848441
CAS-nummer: 55910-07-1